Levoglucosenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22203-1G OR22203-250MG OR22203-5G
APOSOR22203-1GEA 400 EUR
APOSOR22203-1G APOSOR22203-250MG APOSOR22203-5G
Levoglucosenone
Levoglucosenone
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 115 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00191664
Núm. CAS: 37112-31-5