Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 72.5 EUR
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216477
Núm. CAS: 16732-57-3