2-Amino-6-etilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Etil-2-piridilamina
OR22212-1G
APOSOR22212-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22212-1G
2-Amino-6-etilpiridina 95%
2-Amino-6-etilpiridina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218265
Núm. CAS: 21717-29-3
EINECS: 244-540-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III