N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22222-1G OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA 39.3 EUR
APOSOR22222-1G APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 113…114 °C/30mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006362
Núm. CAS: 5638-76-6