(R)-(-)-1,3-Butanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2223-1G OR2223-5G
APOSOR2223-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2223-1G APOSOR2223-5G
(R)-(-)-1,3-Butanodiol
(R)-(-)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Densidad: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064277
Núm. CAS: 6290-03-5