Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico
Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074590
Núm. CAS: 133730-34-4