n-Octyl acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acrylic acid n-Octyl ester
OR22271-100G OR22271-25G
APOSOR22271-100GEA 377 EUR
APOSOR22271-100G APOSOR22271-25G
n-Octyl acrylate 95%
n-Octyl acrylate
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048935
Núm. CAS: 2499-59-4