Ácido 2,5-dibromotereftalico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22280-1G OR22280-5G OR22280-10G
APOSOR22280-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22280-1G APOSOR22280-5G APOSOR22280-10G
Ácido 2,5-dibromotereftalico
Ácido 2,5-dibromotereftalico
Formula: C₈H₄Br₂O₄
Pto. de fusión: 318 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204593
Núm. CAS: 13731-82-3
UN: 1759
ADR: 8,III