2-Aminobencimidazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22305-100G OR22305-25G OR22305-500G
APOSOR22305-100GEA 55.1 EUR
APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G APOSOR22305-500G
2-Aminobencimidazol 97%
2-Aminobencimidazol
Formula: C₇H₇N₃
Pto. de fusión: 228…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005596
Núm. CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6