2-Aminoadamantano clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoadamantane hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-2-ylamine hydrochloride, 2-Adamantanamine hydrochloride, Adamantan-2-amine hydrochloride, 2-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 2-Adamantanammonium chloride
OR22317-1G OR22317-25G OR22317-5G
APOSOR22317-1GEA 26.1 EUR
APOSOR22317-1G APOSOR22317-25G APOSOR22317-5G
2-Aminoadamantano clorhidrato
2-Adamantylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₈ClN
MW: 187,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074743
Núm. CAS: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2