1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22348-1G OR22348-250MG
APOSOR22348-1GEA 306 EUR
APOSOR22348-1G APOSOR22348-250MG
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022894
Núm. CAS: 10511-51-0