2-Metil-6-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22357-1G OR22357-5G OR22357-10G
APOSOR22357-1GEA 79.9 EUR
APOSOR22357-1G APOSOR22357-5G APOSOR22357-10G
2-Metil-6-quinolinol 98%
2-Metil-6-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047600
Núm. CAS: 613-21-8