Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fmoc-Lys(Boc)(Me)-OH, Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
OR2236-100MG
OR2236-1G
OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA
23.2
EUR
APOSOR2236-100MG
APOSOR2236-1G
APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Formula:
C₂₇H₃₄N₂O₆ MW: 482.577 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01861332 Núm. CAS: 951695-85-5 |