2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hidroxi-4,6-dimetoxifenil)etan-1-ona
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 279 EUR
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona 99%
2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017243
Núm. CAS: 90-24-4