1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR22395-1G
OR22395-5G
OR22395-25G
APOSOR22395-1GEA
63.8
EUR
APOSOR22395-1G
APOSOR22395-5G
APOSOR22395-25G
1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone 97+%
1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218550 Núm. CAS: 55736-04-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...