5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22404-25G OR22404-5G
APOSOR22404-25GEA 509 EUR
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Pto. de fusión: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218579
Núm. CAS: 2892-16-2