4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22416-1G OR22416-5G
APOSOR22416-1GEA 72.5 EUR
APOSOR22416-1G APOSOR22416-5G
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄HCl₂NO₂S
Pto. de fusión: 169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00186468
Núm. CAS: 131947-13-2