Ácido 4,5-dibromo-2-tenoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
OR22419-25G OR22419-5G
APOSOR22419-25GEA 284 EUR
APOSOR22419-25G APOSOR22419-5G
Ácido 4,5-dibromo-2-tenoico
Ácido 4,5-dibromo-2-tenoico
Formula: C₅H₂Br₂O₂S
MW: 285,94 g/mol
Pto. de fusión: 225…232 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039682
Núm. CAS: 6324-10-3
EINECS: 228-683-2