Acide 5-bromo-2-thenoïque 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 165 EUR
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
Acide 5-bromo-2-thenoïque 97%
Acide 5-bromo-2-thenoïque
Formula: C₅H₃BrO₂S
Pto. de fusión: 138…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079725
Núm. CAS: 7311-63-9