Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
OR22442-1G
OR22442-5G
APOSOR22442-1GEA
21.9
EUR
APOSOR22442-1G
APOSOR22442-5G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formula:
C₈H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 134…136 °C/16mmHg Pto. de fusión: 40 °C Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167749 Núm. CAS: 824-62-4 EINECS: 212-532-2 UN: 3261 ADR: 8,III |