Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-γ-Abu-OMe.HCl
OR22446-100G
APOSOR22446-100GEA 58 EUR
APOSOR22446-100G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Pto. de fusión: 120…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043270
Núm. CAS: 13031-60-2