2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR2245-1G OR2245-5G OR2245-25G
APOSOR2245-1GEA 136 EUR
APOSOR2245-1G APOSOR2245-5G APOSOR2245-25G
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569245
Núm. CAS: 40070-84-6