3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[(Methylamino)methyl]azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 272 EUR
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
MW: 236,74 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09998721
Núm. CAS: 1170019-97-2