tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR2248-500MG OR2248-5G
APOSOR2248-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR2248-500MG APOSOR2248-5G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861762
Núm. CAS: 325775-44-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III