3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
OR22484-500G
APOSOR22484-500GEA 172 EUR
APOSOR22484-500G
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₂₄H₈O₆
MW: 392,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006916
Núm. CAS: 128-69-8