1-(4-Nitrofenil)glicerol 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: PNPG

OR22490-1G OR22490-250MG OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 EUR
APOSOR22490-1G APOSOR22490-250MG APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrofenil)glicerol 99%
1-(4-Nitrofenil)glicerol
Formula: C₉H₁₁NO₅
MW: 213.19 g/mol
Pto. de fusión: 93…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017037
Núm. CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR