3-Iodophthalic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22495-25G OR22495-100G
APOSOR22495-25GEA 94.4 EUR
APOSOR22495-25G APOSOR22495-100G
3-Iodophthalic acid 95%
3-Iodophthalic acid
Formula: C₈H₅IO₄
Pto. de fusión: 178…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275568
Núm. CAS: 6937-34-4