1-Adamantaneacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
OR22506-10G OR22506-25G OR22506-5G
APOSOR22506-10GEA 26.1 EUR
APOSOR22506-10G APOSOR22506-25G APOSOR22506-5G
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Pto. de fusión: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074728
Núm. CAS: 4942-47-6