6-Metilindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-1H-indole
OR2254-5G OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA 26.1 EUR
APOSOR2254-5G APOSOR2254-25G
6-Metilindol
6-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005682
Núm. CAS: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III