(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2256-25G OR2256-5G
APOSOR2256-25GEA 37.7 EUR
APOSOR2256-25G APOSOR2256-5G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formula: C₉H₁₇NO₃
Pto. de fusión: 57…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038535
Núm. CAS: 103057-44-9