(4-Ethoxyphenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Ethoxyphenyl)urea
OR22579-1G
OR22579-5G
OR22579-25G
APOSOR22579-1GEA
58
EUR
APOSOR22579-1G
APOSOR22579-5G
APOSOR22579-25G
(4-Ethoxyphenyl)urea
(4-Ethoxyphenyl)urea
Formula:
C₉H₁₂N₂O₂ MW: 180,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025431 Núm. CAS: 150-69-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)