3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol, chloride, 3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
OR2259-1G OR2259-5G
APOSOR2259-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2259-1G APOSOR2259-5G
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClNO₂
MW: 161,585 g/mol
Pto. de fusión: 217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006349
Núm. CAS: 14173-30-9
EINECS: 238-021-4