4-Decylaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22593-10G OR22593-1G OR22593-5G
APOSOR22593-10GEA 346 EUR
APOSOR22593-10G APOSOR22593-1G APOSOR22593-5G
4-Decylaniline hydrochloride
4-Decylaniline hydrochloride
Formula: C₁₆H₂₈ClN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00155303
Núm. CAS: 175136-55-7