N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR22594-250MG OR22594-100MG
APOSOR22594-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR22594-250MG APOSOR22594-100MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007859
Núm. CAS: 119-63-1
EINECS: 204-339-7