Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
OR22597-250MG OR22597-500MG OR22597-1G
APOSOR22597-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR22597-250MG APOSOR22597-500MG APOSOR22597-1G
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₆H₃ClNNaO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024895
Núm. CAS: 946-30-5