2,6-Dibromoisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR2261-1G OR2261-250MG
APOSOR2261-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG
2,6-Dibromoisonicotinic acid
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09743987
Núm. CAS: 2016-99-1