(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
OR22615-100G
OR22615-25G
APOSOR22615-100GEA
94.4
EUR
APOSOR22615-100G
APOSOR22615-25G
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formula:
C₃H₉ClN₂O Pto. de fusión: 212…217 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066145 Núm. CAS: 33208-99-0 |