Ácido 6-cloro-2-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloropyridine-2-boronic Acid
OR2262-1G OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA 252 EUR
APOSOR2262-1G APOSOR2262-250MG
Ácido 6-cloro-2-piridinmetabórico
Ácido 6-cloro-2-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08063028
Núm. CAS: 652148-90-8