3-Amino-2-bromopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-piridilamina
OR2264-25G OR2264-5G OR2264-100G
APOSOR2264-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2264-25G APOSOR2264-5G APOSOR2264-100G
3-Amino-2-bromopiridina 98%
3-Amino-2-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234064
Núm. CAS: 39856-58-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III