4-Bromo-2-metoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 87 EUR
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Bromo-2-metoxifenol 97%
4-Bromo-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Pto. Ebullición: 129…132 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 34…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051937
Núm. CAS: 7368-78-7