Cloro(fenil)(dimetil)silano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorodimethylphenylsilane
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 109 EUR
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Cloro(fenil)(dimetil)silano 95%
Cloro(fenil)(dimetil)silano
Formula: C₈H₁₁ClSi
MW: 170,71 g/mol
Pto. Ebullición: 192…193 °C
Densidad: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000499
Núm. CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II