Ácido 1-fenilciclobutanocarboxilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 72.5 EUR
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
Ácido 1-fenilciclobutanocarboxilico
Ácido 1-fenilciclobutanocarboxilico
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019262
Núm. CAS: 37828-19-6