1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
OR22717-25G OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA 23.2 EUR
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona
1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona
Formula: C₆H₄Cl₂OS
MW: 195.07 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014522
Núm. CAS: 36157-40-1