4,6-Dicloropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22727-100G OR22727-25G OR22727-500G
APOSOR22727-100GEA 43.5 EUR
APOSOR22727-100G APOSOR22727-25G APOSOR22727-500G
4,6-Dicloropirimidina 98%
4,6-Dicloropirimidina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 176 °C
Pto. de fusión: 64…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006109
Núm. CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,II