Dimethyl aminomalonate
Proveedor: Apollo Scientific
OR22760-50MG OR22760-250MG
APOSOR22760-50MGEA 94.5 EUR
APOSOR22760-50MG APOSOR22760-250MG
Dimethyl aminomalonate
Dimethyl aminomalonate
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 147.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829425
Núm. CAS: 53704-09-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III