1-Cloroftalazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2278-1G OR2278-500MG OR2278-5G
APOSOR2278-1GEA 248 EUR
APOSOR2278-1G APOSOR2278-500MG APOSOR2278-5G
1-Cloroftalazina
1-Cloroftalazina
Formula: C₈H₅ClN₂
MW: 164,59 g/mol
Pto. de fusión: 109…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024141
Núm. CAS: 5784-45-2