4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR2279-10G OR2279-1G OR2279-5G
APOSOR2279-10GEA 469 EUR
APOSOR2279-10G APOSOR2279-1G APOSOR2279-5G
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₄H₂₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021080
Núm. CAS: 61096-84-2