2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 65.4 EUR
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₂
Pto. Ebullición: 88…89 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068058
Núm. CAS: 55745-70-5