tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Boc-amino)-5-methylpyrazine
OR2282-5G
APOSOR2282-5GEA 63.8 EUR
APOSOR2282-5G
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
MW: 209,2500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907674
Núm. CAS: 369638-68-6