2,4,6-Tricloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR22840-25G OR22840-5G OR22840-100G
APOSOR22840-25GEA 132 EUR
APOSOR22840-25G APOSOR22840-5G APOSOR22840-100G
2,4,6-Tricloropiridina 98%
2,4,6-Tricloropiridina
Formula: C₅H₂Cl₃N
Pto. Ebullición: 88…90 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 32…37 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00971928
Núm. CAS: 16063-69-7